Learn More
Micronova™ Dispensadores de cinta
BIOPHARMA
Código de producto. 13168515 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Dispensador de cinta con fondo pesado
Anchura (imperial):
5 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
13168515 Dispensador de cinta con fondo pesado 5 pulg. cada uno
1 options
Código de producto. 13168515 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor P52W
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00€
    170.49€ / paquete de 1
    Ahorro 24.51€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
A coated steel and plastic tape dispenser with 2-inch capacity and an optional weighted base that is designed to hold Micronova 3-inch core tape rolls.
Dispensadores de cinta Micronova, para uso con: Cintas de papel o con dorso con película, cantidad: Cada una de las aplicaciones recomendadas: Seguridad, anchura: 2 in
El dispensador de cinta Micronova es una combinación de acero recubierto y plástico con un ancho de 5 cm (2 pulgadas). Disponible con o sin base pesada. Diseñado para su uso con todas las cintas de 7,6 cm (3 pulgadas) de Micronova.
  • Dispensador de cinta de plástico y acero revestido
  • 5 cm (2 pulgadas) de capacidad
  • Admite cintas con núcleos de 7,6 cm (3 pulgadas)
  • Diseñado para su uso con cintas Micronova
  • Base pesada opcional
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de cinta con fondo pesado
Color Beige
Anchura (imperial) 5 pulg.
Material Plástico
Para utilizar con (aplicación) Cintas de papel o con dorso con película