Learn More
Micronova™ TankTool™
Código de producto. 13197626 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
No estéril
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
13197626 No estéril 1 PCS
1 options
Código de producto. 13197626 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDSLTT14P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    252.72€ / paquete de 1
    Ahorro 13.28€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
Requires
Fundas Snapmop o Pocketmop y mangos de la serie SSU
Un bastidor flexible de acero inoxidable, diseñado para formar una curva personalizada para limpiar y desinfectar fácilmente toda una variedad de exteriores de depósitos y cilindros en entornos limpios y controlados.
TankTool™ de Micronova se ha diseñado para usarse con las fundas de las series SnapMop™ y PocketMop™, disponibles en una variedad de tejidos para aplicaciones de limpieza especializadas. Puede usarse con mangos de acero inoxidable de la serie SSU para depósitos y cilindros grandes.
  • Limpia fácilmente los exteriores de depósitos y cilindros
  • Cuenta con un cabezal de acero inoxidable flexible y curvado para adaptarse a formas personalizadas
  • Diseñado para su uso con las fundas de las series SnapMop y PocketMop
  • Accesorio de mango para mangos de acero inoxidable de la serie SSU
  • Para entornos limpios y controlados
  • Compatible con desinfectantes fuertes
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in)
Tipo de producto Herramienta de limpieza de depósitos
Tipo de cabezal Los tubos
Longitud (imperial) 14 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 35,6 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 7,6 cm
Altura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Un solo uso
Cantidad 1 unidad
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de exteriores de depósitos en salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), Acetal