Description
Requires
Fundas T-Mop
El Micronova TMop™ Los adaptadores de trapeador para salas blancas están diseñados para funcionar con TMop™ o Slim-T™ Cubiertas para trapeador de serie que se ajustan fácilmente a los marcos de trapeador en forma de T. El marco de barra cuadrada de acetal está diseñado para usarse con trapeadores T-Mops de ''esponja gruesa'', ya que se adhiere a la esponja. T-Mop™ Los marcos están disponibles con un extremo roscado ACME para manijas de plástico (QPT) o un accesorio de desconexión rápida para usar con manijas de acero inoxidable de la serie SSU (QDT y QDST).
- Adaptadores de fregona en forma de T con 180° junta giratoria
- Fácil limpieza de superficies en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Funciona bien en suelos de habitaciones, paredes, techos, paredes no rígidas y exteriores de equipos
- El marco de tubo de acero inoxidable electropulido 304 se adapta a todos TMop™ y fundas para™ mopas Slim-T (QDT, QPT)
- La barra de acetal cuadrada funciona mejor con las cubiertas TMop de ''esponja™ gruesa'' (QDST)
- Extremo roscado QP, ACME para fijación a Micronova manijas de plástico
- QD, fijación de desconexión rápida para mangos inoxidables de la serie SSU
- Buena resistencia a soluciones de limpieza y desinfectantes
- Esterilizable en autoclave
Specifications
Specifications
| Dimensiones | 25,4 x 2,5 cm (10 x 1 in) |
| Tipo de producto | Adaptador de fregona |
| Longitud (imperial) | 10 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 25,4 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 2,5 cm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Desechables | Reutilizables |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.