Descripción
El Micronova TMop™ Los adaptadores de trapeador para salas blancas están diseñados para funcionar con TMop™ o Slim-T™ Cubiertas para trapeador de serie que se ajustan fácilmente a los marcos de trapeador en forma de T. El marco de barra cuadrada de acetal está diseñado para usarse con trapeadores T-Mops de ''esponja gruesa'', ya que se adhiere a la esponja. T-Mop™ Los marcos están disponibles con un extremo roscado ACME para manijas de plástico (QPT) o un accesorio de desconexión rápida para usar con manijas de acero inoxidable de la serie SSU (QDT y QDST).
- Adaptadores de fregona en forma de T con 180° junta giratoria
- Fácil limpieza de superficies en esquinas complicadas, espacios estrechos y debajo del equipo
- Funciona bien en suelos de habitaciones, paredes, techos, paredes no rígidas y exteriores de equipos
- El marco de tubo de acero inoxidable electropulido 304 se adapta a todos TMop™ y fundas para™ mopas Slim-T (QDT, QPT)
- La barra de acetal cuadrada funciona mejor con las cubiertas TMop de ''esponja™ gruesa'' (QDST)
- Extremo roscado QP, ACME para fijación a Micronova manijas de plástico
- QD, fijación de desconexión rápida para mangos inoxidables de la serie SSU
- Buena resistencia a soluciones de limpieza y desinfectantes
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 45,7 x 1,9 cm (18 x 0,75 in) |
| Tipo de producto | Adaptador de fregona |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 1,9 cm |
| Anchura (imperial) | 0,75 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |