Descripción
Requires
Bastidor QPSL O QSSL con mango de la serie STA o QDSL con mango de la serie SSU
El Micronova Slimline™ Las fundas para trapeador de cabeza plana se adaptan al modelo 360° girar SlimLine™ Adaptadores que se pueden bloquear a 180°° Para una limpieza más controlada. Estas fundas de fregona elásticas se fijan de forma fácil y segura al bastidor de fregona de plástico o acero inoxidable. Disponible sin interior de espuma (SMC6-14) para usarse solo o sobre bastidores de fregona de cabezal plano para uso prolongado.
- Fundas elásticas de fregona para salas limpias con interiores de espuma de uretano
- Fácil de cambiar y encaja de forma segura en el bastidor de la fregona
- Ideal para una limpieza y desinfección excelentes de superficies de salas limpias
- Saturación completa para una amplia dispersión desinfectante
- Capa de espuma totalmente recubierta de poliéster
- NovaPoly —El 100% poliéster de punto suave proporciona una excelente dispersión del desinfectante.
- SMC6: opción de una sola capa sin interior de espuma
- Se ajusta al QPSL, el bastidor de plástico o el bastidor de acero inoxidable QDSL
- La articulación giratoria gira 360°° pero se puede bloquear a 180° para una limpieza más controlada
- Adecuadas para su uso con desinfectantes fuertes y esterilización en autoclave repetida
- Puede lavarse y reutilizarse
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) |
| Tipo de producto | Funda de mopa |
| Tipo de cabezal | Plano |
| Color | Blanco |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 12,7 cm |
| Anchura (imperial) | 5 in |
| Mostrar más |