Learn More
Micronova™ SlimLine™ Adaptador de trapeador para salas blancas
Código de producto. 12867043 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (304), policetona
Polipropileno
Tipo de producto:
Adaptador de desconexión rápida
Adaptador de fregona
Adaptador, accesorio de mango roscado ACME
Marco de la fregona
Longitud (imperial):
9 in
14 in
18 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Tipo de producto Longitud (imperial) unitSize
12867043 Acero inoxidable (304), policetona Adaptador de fregona 9 in cada uno
13147616 Polipropileno Adaptador, accesorio de mango roscado ACME 9 in cada uno
12877043 Polipropileno Adaptador, accesorio de mango roscado ACME 14 in cada uno
12887043 Polipropileno Marco de la fregona 18 in cada uno
11982485 Acero inoxidable (304), policetona Adaptador de fregona 9 in cada uno
11962485 Acero inoxidable Adaptador de desconexión rápida 14 in cada uno
11972485 Acero inoxidable (304), policetona Adaptador de fregona 18 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12867043 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDSL09
Requires
Fundas y mango de acero inoxidable extensible o estándar (se venden por separado).
Adaptadores de trapeador de cabeza plana para salas blancas que cuentan con un exclusivo giro de 360 grados.° Articulación giratoria que se puede bloquear a 180°° , para máxima facilidad y control de limpieza de superficies planas. Disponible estructura de fregona de acero inoxidable electropulido o polipropileno.
Para limpieza de suelo y pared
El Micronova SlimLine™ Los adaptadores de trapeador para salas blancas cuentan con un exclusivo sistema de giro de 360°.° Articulación giratoria que permite un deslizamiento fácil para limpiar superficies planas y se puede bloquear a 180°.° para una limpieza más controlada de paredes y dentro de campanas y cámaras. Los adaptadores están disponibles con un extremo roscado ACME para mangos de plástico o una fijación de desconexión rápida para mangos de acero inoxidable.
  • Adaptadores para trapeador de cabeza plana con 360° juntas giratorias de plástico
  • La articulación puede bloquearse a 180°° para mayor control
  • Disponible con bastidores de acero inoxidable electropulido 304 o polipropileno
  • Para usar con SlimLine, PadMop , SnapMop y PocketMop Serie de fundas para fregona
  • Los adaptadores encajan en el SlimLine y SlimT sistemas de cubos
  • QDSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de acero inoxidable de la serie SSU
  • QPSL: bastidor de polipropileno para usar con mangos de plástico de la serie STA
  • QSSL: bastidor de acero inoxidable para usar con mangos de la serie STA o ALUMEH
  • Disponible en longitudes de 22,9 a 45,7 cm (9 a 18 in)
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 4 x 9 in (10 x 22,86 centímetros)
Tipo de producto Adaptador de fregona
Código de color Blanco
Tipo de cabezal Giro de 360
Color Gris
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Altura (métrico) 7.62 cm
Altura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 10,2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 1 unidad
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Fundas Snapmop o Pocketmop y mangos de la serie SSU
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de paredes y suelos para salas limpias y entornos controlados
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, ISO Instalación certificada 9001
Color-coded No
Material Acero inoxidable (304), policetona