Learn More
Micronova™ SlimLine™ Balde
Código de producto. 12881994 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
6 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
12881994 6 gal cada uno
1 options
Código de producto. 12881994 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor B7DG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.40€
    76.70€ / paquete de 1
    Ahorro 3.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Estos contenedores rectangulares de 22,7 litros y un ancho de 50 cm son la opción ideal para su uso con fregonas de recambio plano y mopas de tiras en entornos controlados. Diseñado para uso autónomo o como repuestos de los carros SlimLine™ and SlimT™ Series.
Para uso con el sistema de carro para salas limpias SlimLine™
  • Para usar con SlimLine o SlimT Sistema de carro para salas blancas
  • 22,7 litros de capacidad
  • Esterilizable en autoclave
  • Color: verde
Nota: No incluye ruedas. 
Especificaciones
Tipo de producto Cubo para fregona
Capacidad (métrico) 22,7 L
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 6 gal
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Para esterilizar en autoclave, sin apilar, invierta el cubo para permitir el drenaje.
Color Verde
Dimensiones 55,9 x 30,5 x 26,7 cm (22 x 12 x 10,5 in)
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de paredes, suelos y techos
Para utilizar con (equipo) Sistema de fregona y cubo SlimLine
Altura (imperial) 10,5 in
Altura (métrico) 26,7 cm
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 55,9 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 30,5 cm