Learn More
Micronova™ Cinta antiestática Novastat™
BIOPHARMA
Código de producto. 12817023 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Dimensiones (L x An):
33 m x 19,03 mm
72 yd x 0,75 in
72 yd x 1 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
12817023 Transparente 33 m x 19,03 mm cada uno
12827023 Transparente 72 yd x 0,75 in cada uno
12897013 Transparente 72 yd x 1 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12817023 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor ASTPC3436
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cinta de celofán transparente con adhesivo de base de caucho que no se ve afectada por la humedad y los sellos sin crear una carga estática. Diseñada para su uso en entornos sensibles a ESD
La cinta antiestática Micronova Novastat™ es una cinta ámbar transparente, especialmente diseñada con propiedades no higroscópicas para el sellado y envasado en entornos sensibles a ESD. Fabricada con soporte de celofán y adhesivo de goma, no creará una carga estática.
  • Cinta de celofán con adhesivo de base de caucho
  • Cinta transparente para sellado y envasado
  • No higroscópicapara entornos sensibles a ESD
  • No genera cargas estáticas
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Envuelta en un núcleo de plástico de 2,54 cm (1 pulg.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Cellophane
Color Transparente
Acabado Gloss
Formato Roll
Material Celulosa
Tipo de producto Cinta antiestática para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellada en entornos sensibles a ESD: sin carga estática al retirar
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 19,03 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 19,05 mm