Learn More
Micronova™ Mango de fregona MicroMop™ y PolyGen™
Código de producto. 12827033 Tienda Micronova Productos
Click to view available options
Material:
Fibra de vidrio, polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12827033
Marca: Micronova™ MH1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos adaptadores de fregona de tiras de plástico ligeros y duraderos funcionan con una gama de fregonas de tiras y están disponibles con la opción de una fijación de mango de acero inoxidable o un mango de plástico incluido.
Los adaptadores de fregonas de tiras Micronova MicroMop™ funcionan con una variedad de fregonas de tiras, grandes y pequeñas, y están disponibles con dos opciones de mango. El adaptador QDMH-1, con una fijación de mango de desconexión rápida, se conecta a los mangos de acero inoxidable de la serie SSU. El adaptador MH-1 incluye un mango de plástico fijado de 152,4 cm (60 in).
  • Soportes de fregona de tiras de polipropileno naranja
  • Ligeros y duraderos
  • Admite una variedad de fregonas de tiras
  • El adaptador QDMH-1 incluye una fijación de mango de desconexión rápida de acero inoxidable
  • El adaptador MH-1 incluye un mango fijado recubierto de plástico de 152,4 cm (60 in).
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Mango de plástico fijado
Color Naranja
Longitud (imperial) 60 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 152 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Fregonas de las series MicroMop™ y PolyGen™
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar grandes superficies de forma rápida y eficaz
Color-coded No
Material Fibra de vidrio, polipropileno