Descripción
El hisopo y las fundas de limpieza Micronova MegaTip™, cuando se usan con los mangos universales de la serie SSU, pueden llegar fácilmente a limpiar huecos, esquinas y ángulos entre paredes y techos y otras áreas donde no es práctico usar una fregona o un paño.
- Hisopo de limpieza sustancial de 10 x 4 cm
- Diseño exclusivo para limpiar huecos y esquinas
- Funda de hisopo de 100 % poliéster suave de punto
- Adaptador de hisopo de acero inoxidable
- Diseñado para su uso con los mangos de la serie SSU
- Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
- Fundas disponibles con radiación gamma para áreas y equipos asépticos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones | 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in) |
| Tipo de producto | Adaptador de fregona |
| Color | Gris |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (métrico) | 22,9 cm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Anchura (métrico) | 3,18 cm |
| Anchura (imperial) | 1,25 in |
| Resistente a | Productos químicos |
| Mostrar más |