Learn More
Micronova™ Fundas e hisopos de limpieza MegaTip™
Código de producto. 13168695 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Polietileno de alta densidad (HPDE), Acero inoxidable electropulido (304)
Tipo de producto:
Adaptador de fregona
Dimensiones:
22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Material Tipo de producto Dimensiones unitSize
13168695 Polietileno de alta densidad (HPDE), Acero inoxidable electropulido (304) Adaptador de fregona 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in) 1 PCS
1 options
Código de producto. 13168695 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDMT1
Este hisopo de limpieza sustancial funciona con las fundas de espuma de poliéster 100 % y el mango universal para limpiar fácilmente huecos, esquinas y ángulos entre paredes y techos.
El hisopo y las fundas de limpieza Micronova MegaTip™, cuando se usan con los mangos universales de la serie SSU, pueden llegar fácilmente a limpiar huecos, esquinas y ángulos entre paredes y techos y otras áreas donde no es práctico usar una fregona o un paño.
  • Hisopo de limpieza sustancial de 10 x 4 cm
  • Diseño exclusivo para limpiar huecos y esquinas
  • Funda de hisopo de 100 % poliéster suave de punto
  • Adaptador de hisopo de acero inoxidable
  • Diseñado para su uso con los mangos de la serie SSU
  • Se puede utilizar con alcohol y desinfectantes fuertes
  • Fundas disponibles con radiación gamma para áreas y equipos asépticos
Especificaciones
Dimensiones 22,9 x 3,18 cm (9 x 1,25 in)
Tipo de producto Adaptador de fregona
Color Gris
Longitud (imperial) 9 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 22,9 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 3,18 cm
Anchura (imperial) 1,25 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 1/Paq.
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Hisopo MegaTip
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección en espacios estrechos y esquinas.
Color-coded No
Material Polietileno de alta densidad (HPDE), Acero inoxidable electropulido (304)