Learn More
Micronova™ Cinta M-Zone™ CuffStrip™ irradiada
BIOPHARMA
Código de producto. p-4247087 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (L x An):
18 x 2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
13107366 Blanco 18 x 2 in paquete de 200
1 options
Código de producto. 13107366 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CST218WHIR
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda en un entorno crítico
La cinta de sellado de manguito MicroSeal™ irradiada de Micronova es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico que se despega limpiamente, sensible a la presión y perforaciones a intervalos de 7,6 cm que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
  • Cinta de polietileno moldeable irradiada
  • Adhesivo acrílico sensible a la presión
  • Sellado eficaz entre el guante y la prenda
  • Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
  • Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho
  • Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
  • Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
  • Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
  • El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
  • Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
  • Radiación gamma para áreas asépticas
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento LDPE
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Cinta
Material Polietileno, Polipropileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado de manguitos a guantes en ambientes controlados y asépticos
Dimensiones (L x An) 18 x 2 in
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,1 cm