Descripción
La Micronova Irradiated MicroSeal™ Cuff Seal Tape es una cinta de polietileno de baja densidad y baja liberación de gases, con adhesivo acrílico sensible a la presión y de despegar limpio, y perforaciones a intervalos de 7,6 cm (3 in.) que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible en anchos de 0,5 a 3 in; anchos más pequeños son ideales para sellar placas durante la monitorización ambiental.
- Cinta de polietileno moldeable irradiada
- Adhesivo acrílico sensible a la presión
- Sellado eficaz entre el guante y la prenda
- Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
- Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 in) de ancho
- Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
- Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
- Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
- El rodillo de 16,46 m (18 yd) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yd), 84 sellos
- Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
- Sometida a radiación gamma para zonas asépticas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Recubrimiento | LDPE |
| Color | Azul oscuro |
| Material | Polietileno, Polipropileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado de manguitos a guantes en ambientes controlados y asépticos |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 2 in |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45.7 cm |
| Mostrar más |