Descripción
La cinta de sellado de manguito MicroSeal™ irradiada de Micronova es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico que se despega limpiamente, sensible a la presión y perforaciones a intervalos de 7,6 cm que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
- Cinta de polietileno moldeable irradiada
- Adhesivo acrílico sensible a la presión
- Sellado eficaz entre el guante y la prenda
- Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
- Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho
- Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
- Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
- Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
- El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
- Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
- Radiación gamma para áreas asépticas
Spécification
Spécification
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Recubrimiento | LDPE |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Cinta |
| Material | Polietileno, Polipropileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Sellado de manguitos a guantes en ambientes controlados y asépticos |
| Dimensiones (L x An) | 18 x 2 in |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.