Learn More
Micronova™ Adaptadores en ángulo ajustables
Código de producto. 13127516 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
33 x 3,8 cm (13 x 1,5 in)
48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones unitSize
13127516 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in) cada uno
13117516 33 x 3,8 cm (13 x 1,5 in) 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13127516 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor QDAH19
Requires
Mangos de la serie SSU, STAEH y STAH y herramientas especializadas y adaptadores de Micronova
Estos adaptadores en ángulo ajustables de acero inoxidable cuentan con una bisagra de plástico Delrin™ que se utiliza para crear una forma angulada ajustable entre un mango y un adaptador para limpiar cómodamente por encima y por debajo de fijaciones, así como en el interior de aisladores y campanas de contención.
El Micronova Los adaptadores de ángulo ajustable son mangos plegables que están diseñados para abordar las limitaciones de espacio específicas de los aisladores y campanas de contención. El diseño exclusivo permite al usuario encajar el mango plegado en el «pass-thrus» y, una vez dentro, extender la bisagra para llegar a todas las superficies. El adaptador también se puede conectar a un mango universal para limpiar de forma eficaz y cómoda sobre cualquier obstáculo que se pueda encontrar en salas limpias o en entornos controlados.
  • Adaptador de mango en ángulo ajustable de acero inoxidable
  • Delrin™ La bisagra de plástico se puede plegar sobre sí misma o ajustarse en un ángulo fijo.
  • Acero inoxidable 304 electropulido resistente a la corrosión
  • Diseñado para limpiar y llegar más fácilmente el interior de aisladores y de campanas de contención
  • Opción de conexión de secciones adicionales para múltiples ángulos
  • La función de desconexión rápida se acopla a los adaptadores y mangos.
  • Se conecta a Micronova Adaptadores de trapeador QD y mangos QD
  • Disponible en tamaños de 20, 33 y 48 cm (8, 13 y 19 in).
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Dimensiones 48,3 x 3,8 cm (19 x 1,5 in)
Tipo de producto Mango de fregona
Color Gris
Longitud (imperial) 19 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 48,3 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 3,8 cm
Anchura (imperial) 1,5 in
Resistente a Productos químicos
Desechables Reutilizables
Cantidad 1/Paq.
Instrucciones de cuidado Almacenar a temperatura ambiente. Enjuague para eliminar el desinfectante antes de esterilizarlo en autoclave o guardarlo
Para utilizar con (equipo) Aisladores y campanas de contención
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección de salas limpias y entornos controlados
Color-coded No
Material Acero inoxidable electropulido (304), Polietileno, Polietileno