Learn More
Vileda Professional™ MicroIntensive™ Manga L
Código de producto. 17812506
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
17812506 Esterilizable en autoclave paquete de 50
1 options
Código de producto. 17812506 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 162386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.00€
    453.66€ / paquete de 50
    Ahorro 171.34€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Estas herramientas especiales para superficies sobre el suelo son ideales para superficies que son difíciles de alcanzar, limpiar y desinfectar. Las herramientas son fáciles de usar y ergonómicas, lo que permite un rango completo de movimiento durante la limpieza y la desinfección. Las fundas y mangas desechables de poliéster y microfibra de alto rendimiento proporcionan un excelente resultado de limpieza.
  • Fundas y cubiertas de un solo uso y de doble cara
  • Prelavado y envasado individualmente con números de código de lote.
  • Construcción de 4 capas: el lado de limpieza es 100% mezcla de poliéster y microfibra, tejido y grabado; dos capas intermedias son 100% poliéster y el respaldo es 100% poliéster.
  • Alta absorbencia con excelente rendimiento de limpieza.
  • Reducción de bacterias comprobada del 99,99 %
  • Ideal para pre-preparación y métodos de tirar y levantar.
  • Compatible con CE Multi-Superficie Cleaner™
Especificaciones
Tipo de producto Cubierta del manguito
Color Blanco
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tamaño 18 in
Cantidad 50
Para utilizar con (aplicación) Limpiador multisuperficies CE
Material Mezcla de microfibra de poliéster