Learn More
Contec™ MicroGenesis Funda de microfibra para plumero alto XF
Código de producto. 30274785 Tienda Contec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
14,75 x 4 in.
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30274785 14,75 x 4 in. paquete de 200
1 options
Código de producto. 30274785 Proveedor Contec™ N.º de proveedor MGMP0007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    165.24€ / paquete de 200
    Ahorro 38.76€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
El High Duster XF facilita la limpieza de espacios difíciles de alcanzar cuando se combina con MicroGenesis Fundas para plumero alto de microfibra. El cuerpo flexible de la herramienta para polvo alto se dobla para adaptarse a los contornos de la superficie y reduce la tensión del operador.
  • Reduce el riesgo de contaminación cruzada cuando se combina con un High Duster XF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Funda para plumero
Dimensiones (L x An) 14,75 x 4 in.