Learn More
Micronova Microfibra SlideMop Cubrir
Código de producto. 30533183 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones:
4,75 x 16 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. Dimensiones Tamaño de la unidad
30533183 4,75 x 16 in paquete de 24
1 options
Código de producto. 30533183 Proveedor Micronova N.º de proveedor MZCRAA316
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Sistema de fregado con bajo contacto, simple y efectivo, ideal para la recogida y absorción de partículas finas.
  • Usar con Micronova sistema de carga, BucketBinders™ , o sistemas de carros modulares para un rendimiento general óptimo
  • Cubierta de microfibra altamente absorbente, ideal para la recogida de líquidos y partículas finas.
  • Para inmersión y escurrido tradicionales o con un método de carga donde la eliminación de líquidos y/o el ahorro de espacio son un desafío
  • El bolsillo con corte en V permite una fácil aplicación y extracción deslizante y su uso con otros marcos de trapeador plano de 16 in
  • Para la opción sin contacto, úselo con acero inoxidable o plástico. SlideMop™ Adaptador (QSM, QPSM)
  • Para una acción deslizante liviana y simple, úselo con plástico SlimLine™ Adaptador (QPSL)
  • Construcción de trapeador duradera; se puede lavar y resiste repetidos lavados en autoclave.
Especificaciones
Dimensiones 4,75 x 16 in
Tipo de producto Funda de mopa
Código de color Azul
Tipo de cabezal Rectangulares
Color Azul
Longitud (imperial) 4,75 in
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 12.07 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Anchura (métrico) 40.64 cm
Anchura (imperial) 16 in
Desechables Reutilizables
Cantidad 24 Pk.
Para utilizar con (equipo) QSM, QPSM
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de pisos, paredes y techos
Certificaciones/conformidad Fabricado sin materias primas
Color-coded Sí
Material Microfibra de poliéster