Learn More
Vileda Professional™ Trapeador MicroEffective para entornos controlados
Código de producto. 17842496
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17842496 Poliéster paquete de 30
1 options
Código de producto. 17842496 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 161533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    1038.40€ / paquete de 30
    Ahorro 136.60€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
MicroEffective CE Mop es un concepto reutilizable con un gran rendimiento de limpieza y baja fricción para limpiar salas de clasificación menos estrictas. Compatible en ISO De 8 a 9 áreas con una versión mejorada aplicable para áreas más amplias ISO aplicaciones (ISO 7 a 9).
  • Rendimiento eficiente de limpieza con mopa de microfibra de polietersulfona junto con una cobertura extendida
  • Eliminación de bacterias higiénica y probada externamente en superficies de suelos, paredes y techos.
  • Desprendimiento muy bajo de partículas de trapeadores de microfibra (Cat 1 para capuchas según IEST-RP-CC03.4); hasta ISO 5 (GMP A/B)
  • Resultado de descontaminación mejorado gracias a las esquinas laterales abiertas en los bolsillos
  • Aprobado para uso CE/Diseñado para esterilización (autoclave/irradiación gamma)
  • Trapeadores ergonómicos de fácil deslizamiento y sistema de fregado liviano
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla para trapeador
Código de color Gris
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Color-coded No
Material Poliéster