Learn More
Vileda Professional™ Fregona para entornos controlados MicroControl
Código de producto. 17802496
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliéster
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
17802496 Poliéster paquete de 30
1 options
Código de producto. 17802496 Proveedor Vileda Professional™ N.º de proveedor 140708
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00€
    1197.96€ / paquete de 30
    Ahorro 157.04€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El MicroControl Mop es un concepto reutilizable que ofrece una calidad y eficiencia mejoradas al reducir los costos de productos químicos en entornos controlados hasta ISO 5 (GMP A/B) en pisos, paredes y techos.
  • Superficie de trapeador 100% microfibra que ofrece un alto rendimiento de limpieza
  • El diseño patentado del borde de limpieza de bordes permite una limpieza eficaz de esquinas, zócalos, etc.
  • Diseño recto y limpio sin acumulaciones de suciedad.
  • Diseño multicapa con bordes sellados para alta absorbencia, bajo desprendimiento de partículas y máxima estabilidad.
  • Rendimiento ergonómico y alta eficiencia gracias a la Vileda™ método preparado previamente
  • Sistema de fregado intercambiable: Una herramienta de limpieza para pisos, paredes y techos.
  • Los resultados ideales de limpieza con microfibra se han probado y validado de forma independiente.
Especificaciones
Tipo de producto Almohadilla para trapeador
Código de color Azul
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Color-coded No
Material Poliéster