Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Solución de limpieza Micro-90
Código de producto. 11729989 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11729989 4 L paquete de 4
1 options
Código de producto. 11729989 Proveedor Cole-Parmer™ Essentials N.º de proveedor 1810011
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución de limpieza respetuosa con el medio ambiente, Micro-90 es un limpiador suave y potente que elimina la mayoría de los materiales biológicos.Ideal para su uso en áreas críticas y aplicaciones de uso general.
  • Elimina la mayoría de materiales biológicos
  • Seguro para todos sus limpiadores ultrasónicos
  • Respetuoso con el medio ambiente
  • Limpiador suave pero potente
  • Adecuado para limpieza crítica y uso general
  • Los contaminantes radiactivos no reducirán la capacidad de limpieza
  • Funciona con cualquier concentración y se aclara fácilmente
  • No contiene CFC, ODC ni boratos
Especificaciones
Formulario Líquido
pH 9,5
Certificaciones/conformidad Registrado en NSF para uso de USDA A1
Concentración 1:100 a 2:100
Descripción Solución de limpieza Essential Micro-90
Para utilizar con (aplicación) Manual o ultrasónico; elimina la sangre y la mayoría de los materiales biológicos; limpia el vidrio, la mayoría de los metales, el plástico y el caucho
Para utilizar con (equipo) CIP, aplicaciones de ultrasonidos e inmersión
Cantidad 4/Paq.
Volumen (imperial) 4,22 gal
Volumen (métrico) 4 L
compliance-icons
Nombre del producto
  • MICRO-90 Concentrated Cleaning Solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: EDTA Na4