Learn More
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J60872.14
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15493569
  • 189.00€ / 25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Miconazole
C18H14Cl4N2O
25g
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
22916-47-8
MFCD00216019
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Miconazole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Miconazole
SDS Documentos