Learn More
Miconazole, 97%, Thermo Scientific™
Inhibits cytochrome P450-dependent 14-alpha-demethylase
34.80€ - 189.00€
CAS 22916-47-8
Fórmula molecular C18H14Cl4N2O
Peso molecular (g/mol) 416.12
Número MDL MFCD00216019
Clave InChI BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
PubChem CID 4189
ChEBI CHEBI:82892
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
SMILES ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15473569
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.03
1g
34.80€
1 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15483569
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.06
5g
53.40€
5 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15493569
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60872.14
25g
189.00€
25 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Freely soluble in alcohols or acetone. Also soluble in DMF or chloroform. Insoluble in water
Notes
Protect from light. Store in well-closed containers.
Especificaciones
22916-47-8
416.12
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
4189
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
C18H14Cl4N2O
MFCD00216019
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
CHEBI:82892
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
Especificaciones
Miconazole
C18H14Cl4N2O
Light sensitive
miconazole, monistat, monistat iv, daktarin iv, miconazolo, miconazolum, miconazol, minostate, dactarin, monistat-derm
BYBLEWFAAKGYCD-UHFFFAOYNA-N
1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]ethyl]-1H-imidazole
4189
416.13
22916-47-8
MFCD00216019
14,6178
Freely soluble in alcohols or acetone; Also soluble in DMF or chloroform; Insoluble in water
ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2Cl)C(Cl)=C1
416.12
CHEBI:82892
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H317
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P285-P301+P312-P304+P341-P330-P342+P311-P501c
H302-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 245-324-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NI4770000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Store at -20°C