missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICALL2 Antibody [DyLight 755], Novus Biologicals™

Código de producto. 30578418 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30578418 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30578418 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345917IR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MICALL2 Polyclonal antibody specifically detects MICALL2 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICALL2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 755
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ41996, FLJ44858, FLJ45410, JRAB, junctional Rab13-binding protein, MICAL-L2, MICAL-like 2, MICAL-like protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MICAL-like 2. (Uniprot# Q8IY33)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79778
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.