missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MICA/B Antibody (159207), PE/Cy7, Novus Biologicals™

Código de producto. 30036070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30036070 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30036070 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB13001PECY7

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MICA/B Monoclonal antibody specifically detects MICA/B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MICA/B
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 159207
Conjugado PE-Cyanine7
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen MHC class I chain-related protein A, MHC class I chain-related protein B, MIC, MICA, MICB, PERB11, PERB11.1, PERB11.2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human MICA, Accession # Q29983
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100507436
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.