Learn More
Mibefradil dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16492707
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492707 50 mg 50 miligramos
16486618 10 mg 10 miligramos
16449187 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15553A
MedChemExpress Mibefradil dihydrochloride (Ro 40-5967 dihydrochloride) is a calcium channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels (IC50s of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type currents, respectively).
Mibefradil dihydrochloride (Ro 40-5967 dihydrochloride) is a calcium channel blocker with moderate selectivity for T-type Ca2+ channels (IC50s of 2.7 μM and 18.6 μM for T-type and L-type currents, respectively).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mibefradil dihydrochloride
CAS 116666-63-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H40Cl2FN3O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Ro 40-5967 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 125 mg/mL (219.86 mM)
SMILES O=C(O[C@@]1(CCN(CCCC2=NC3=CC=CC=C3N2)C)[C@@H](C(C)C)C4=C(C=C(F)C=C4)CC1)COC.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 568.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.55
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation