Learn More
Mianserin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16462056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462056 500 mg 500 miligramos
16458166 100 mg 100 miligramos
16451396 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16462056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0188A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Mianserin hydrochloride (Org GB 94) is a H1 receptor inverse agonist and is a psychoactive agent of the tetracyclic antidepressant.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mianserin hydrochloride
CAS 21535-47-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H21ClN2
Cantidad 500 mg
Sinónimo Org GB 94
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (166.21 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (83.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CN(CC1)CC2N1C3=CC=CC=C3CC4=CC=CC=C24.Cl
Peso molecular (g/mol) 300.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.83
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation