Learn More
MI-773, MedChemExpress
Código de producto. 16493387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493387 50 mg 50 miligramos
16427368 10 mg 10 miligramos
16419847 5 mg 5 miligramos
16417336 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17493
MedChemExpress MI-773 is a potent MDM2-p53 protein‐protein interaction (PPI) inhibitor with high binding affinity against MDM2 (Kd=8.2 nM). MI-773 has antitumor activity.
MI-773 is a potent MDM2-p53 protein‐protein interaction (PPI) inhibitor with high binding affinity against MDM2 (Kd=8.2 nM). MI-773 has antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MI-773
CAS 1303607-07-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H34Cl2FN3O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (94.22 mM)
SMILES O=C([C@H](N[C@@H]1CC(C)(C)C)[C@H](C2=CC=CC(Cl)=C2F)[C@]31C(NC4=C3C=CC(Cl)=C4)=O)N[C@H]5CC[C@H](O)CC5
Peso molecular (g/mol) 562.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.5
Porcentaje de pureza 98.05%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease