Learn More
MHC Class II Antibody (ER-TR2), PerCP, Novus Biologicals™
Código de producto. 18546953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.125 mL
Tamaño de la unidad:
125 microlitros
18546953 0.125 mL 125 microlitros
1 options
Código de producto. 18546953 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10064959PCP
Rat Monoclonal Antibody
MHC Class II Monoclonal antibody specifically detects MHC Class II in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MHC Class II
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon ER-TR2
Conjugado PerCP
Formulación PBS
Alias de gen class II histocompatibility antigen, M alpha chain, D6S222E, DMA, HLA class II histocompatibility antigen, DM alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DM alpha, MHC class II antigen DMA, Really interesting new gene 6 protein, RING6HLADM
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Isolated C3H thymic stromal cells
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.125 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Asthma, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Diabetes Research, Immune System Diseases, Immunology, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3108
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b