Learn More
MGST2 Antibody, Allophycocyanin, R&D Systems™
Código de producto. 18607382 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607382 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607382 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298515APC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MGST2 Polyclonal antibody specifically detects MGST2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MGST2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen EC 2.5.1.18, FLJ27438, GST2MGC14097, MGST-II, microsomal glutathione S-transferase 2, Microsomal GST-2, Microsomal GST-II, truncated microsomal glutathione S-transferase 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MGST2 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4258
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus