Descripción
MGME1 Polyclonal antibody specifically detects MGME1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MGME1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-5ul/mg of lysate |
| Formulación | PBS, pH7.0 |
| Alias de gen | bA504H3.4, chromosome 20 open reading frame 72, FLJ14597, hypothetical protein LOC92667 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MGME1 fragment |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |