missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MgcRacGAP/RACGAP1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600219 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600219 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600219 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF1424F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chicken Polyclonal Antibody

MgcRacGAP/RACGAP1 Polyclonal antibody specifically detects MgcRacGAP/RACGAP1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MgcRacGAP/RACGAP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen GTPase activating protein, HsCYK-4, ID-GAP, KIAA1478, Male germ cell RacGap, MGCRACGAP, MgcRacGAPrac GTPase-activating protein 1, Rac GTPase activating protein 1
Especie del huésped Chicken
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human MgcRacGAP, Met1-Lys632 (Lys518Ser), Accession # Q9H0H5
Método de purificación Antigen Affinity-purified from egg yolks
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29127
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgY
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.