Learn More
MGCD-265 analog, MedChemExpress
Código de producto. 16497047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497047 5 mg 5 miligramos
16480657 50 mg 50 miligramos
16430136 2 mg 2 miligramos
16424338 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16497047
Marca: Medchem Express HY10991
MedChemExpress MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
MGCD-265 analog is a potent and oral active inhibitor of c-Met and VEGFR2 tyrosine kinases, with IC50s of 29 nM and 10 nM, respectively. MGCD-265 analog has significant antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MGCD-265 analog
CAS 875337-44-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H20FN5O2S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (193.20 mM)
SMILES O=C(CC1=CC=CC=C1)NC(NC2=CC=C(C(F)=C2)OC3=C4C(C=C(S4)C5=CN(C=N5)C)=NC=C3)=S
Peso molecular (g/mol) 517.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.6
Porcentaje de pureza 98.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease