Learn More
MGC20410 Antibody (PCRP-BATF2-2B9), Alexa Fluor™ 594, R&D Systems™
Código de producto. 18610000 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18610000 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18610000 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320913AF594
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MGC20410 Monoclonal antibody specifically detects MGC20410 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MGC20410
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-BATF2-2B9
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen basic leucine zipper transcription factor, ATF-like 2, basic leucine zipper transcriptional factor ATF-like 2, B-ATF-2, MGC20410, SARI, suppressor of AP-1 regulated by IFN
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa5-140) of human MGC20410 (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116071
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ
Línea de productos Novus