Learn More
MGAT2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16496337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496337 5 mg 5 miligramos
16470007 50 mg 50 miligramos
16450929 1 mg 1 miligramo
16434706 100 mg 100 miligramos
16433618 10 mg 10 miligramos
16412796 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16496337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101857
MedChemExpress MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.
MGAT2-IN-1 is an orally active inhibitor of monoacylglycerol acyltransferase (MGAT2) with IC50 of 7.8 and 2.4 nM for human and mouse MGAT2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MGAT2-IN-1
CAS 1800025-30-2
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H21ClF5N7O3S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (191.13 mM)
SMILES O=S(C1=CC2=C(N(C3=NC=C(C4=CC(C(F)(F)F)=NN4C)C=N3)CC2)C(N5C(CCC5)=O)=C1)(NC6=C(F)C=C(Cl)C=C6F)=O
Peso molecular (g/mol) 654.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 654.01
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism