Descripción
MGA Polyclonal antibody specifically detects MGA in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MGA |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | FLJ12634, KIAA0518, MAD5, MAX dimerization protein 5, MAX gene associated, MAX gene-associated protein, MXD5 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human MGA fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |