Descripción
MFF Polyclonal specifically detects MFF in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation∣Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MFF |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Biotin |
| Dilución | Western Blot |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | mitochondrial fission factor |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recognizes region between residues Between Between 50 and 100.. |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |