Descripción
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas. La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,45μm están disponibles en una amplia gama de diámetros. Compuestas por una membrana de celulosa mixta en color negro o blanco con una superficie con rejilla o lisa.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | ≥1,8 bares, aire con agua |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizable |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Formato | Disco |
| Material | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 60 ml/min x cm2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- MCE .45UM WH PL 24MM 100/PK
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contain: Octylphenol polyethoxyethanol