Descripción
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
- Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
- Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
- Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Punto de burbuja | ≥2,2 bares, aire con agua |
| Color | Negro |
| Material | MCE |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| Caudal | 60 ml/min x cm2 |
| Caudal de gas | 4 l/min/cm2 |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Tipo de membrana | Cuadriculado |
| Mostrar más |