Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 0,22 μm
Código de producto. 10742911 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
142 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10742911 25 mm paquete de 100
10596512 47 mm paquete de 100
10607111 90 mm paquete de 100
10722721 142 mm paquete de 50
10369590 13 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10742911 Proveedor Merck N.º de proveedor GSWP02500
El filtro de membrana MF-Millipore™ es una membrana hidrófila de ésteres mixtos de celulosa (MCE) de 13 mm de diámetro.
Diseñadas para una amplia gama de aplicaciones de investigación y analíticas.La membranas de ésteres de celulosa mixta MF-Millipore™, tamaño de poro 0,22μm están disponibles en una amplia gama de diámetros.Compuestas de membranas de celulosa mixt
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han convertido a los filtros de membrana MF-Millipore™ en una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
Los filtros MF-Millipore™ sin surfactante Triton™ contienen cantidades mínimas de agente humidificante y tienen un contenido de agua extraíble inferior al de los filtros estándar MF-Millipore™.
Características y ventajas:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de burbuja ≥3,52 bares, aire con agua
Color Blanco
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Ésteres de celulosa mixta (MCE)
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 18 ml/min x cm2
Caudal de gas 2 l/min/cm2
Hidrofobicidad Hidrófilo
Tipo de membrana Plano
N.º por caja 100Pack
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 150 μm
Tipo Membranas de filtración
Mojabilidad Hidrófilo
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • MCE .22UM WH PL 25MM 100/PK
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.