Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, 0,45 μm, con rejilla
Código de producto. 10166230 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
37 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10166230 37 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10166230 Proveedor Merck N.º de proveedor HAWG03700
Membrana de ésteres de celulosa mixta, hidrófila
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho MF-Millipore™ Los filtros de membrana son una de las membranas más utilizadas en aplicaciones analíticas y de investigación.
MF-Millipore™ filtros sin Triton™ Los surfactantes contienen cantidades mínimas de agente humectante y tienen un contenido extraíble de agua menor que el estándar. MF-Millipore™ filtros.
Características& Beneficios:
  • Filtro versátil para aplicaciones de monitorización biológica y ambiental
  • Disponible en una amplia gama de tamaños de poro, de color negro o blanco, con o sin superficie cuadriculada
  • Compatible con los métodos de esterilización en autoclave, con óxido de etileno y radiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Punto de burbuja ≥1,8 bar, aire con agua (a 23 °C)
Color Blanco
Tipo de filtro Membrana de análisis gravimétrico
Material Acetato de celulosa y nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Caudal 60 ml/min x cm2
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de agua, vigilancia del aire, análisis e investigación
Caudal de gas 2 l/min x cm4
Hidrofobicidad Hidrófilo
N.º por caja Paquete de 100
N.° por paquete 100
Grosor (métrico) 150 μm
Tipo Membranas de filtración
Mojabilidad Hidrófilo
Diámetro (métrico) 37 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Monitor Refills .45 MCE WH GRD 37mm 100pk
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizarpolvo para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose