Learn More
IBA Lifesciences Celdas MEXi-293E
Código de producto. 15513087 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1,5 mL
Tamaño de la unidad:
1.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15513087 1,5 mL 1.50 ml
1 options
Código de producto. 15513087 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 26001001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las células IBA Lifesciences GmbH MEXi-293E son un sistema eficaz y rentable de expresión de proteínas de mamíferos.
Las células MEXi-293E son células renales embrionarias humanas (HEK) derivadas de la línea celular 293 y utilizadas para la propagación de plásmidos y expresión de proteínas recombinantes en células de mamíferos.
La línea celular expresa la proteína EBNA-1 para la replicación episomal de plásmidos que albergan oriP (vectores pDSG-IBA), está adaptada para el crecimiento en suspensión y para su uso con el medio de cultivo celular MEXi. El sistema MEXi se ha desarrollado para ofrecer un sistema de expresión de proteínas de mamíferos asequible que incluye todos los componentes esenciales:
• Línea celular Mexi-293E
• Una variedad de vectores de expresión pDSG
• Medio de cultivo MEXi-CM
• Medio de transfección MEXi-TM Ventajas adicionales:
• Expresión transitoria para la producción eficaz y rentable de proteínas
• Vectores de expresión múltiples con diferentes características
• Optimizado para el sistema Twin-Strep-tag™/Strep-Tactin™ XT para proteínas de alta pureza
• Sistema sin IP
Especificaciones
Tipo de producto Células renales embrionarias humanas (HEK)
Cantidad 1,5 mL