Learn More
Beschreibung
- Antes del primer uso, enjuague el electrodo con agua destilada y sumérjalo en el estándar apropiado durante 24-48 horas y luego llénelo con electrolito de referencia (consulte la tabla anterior).
- Para obtener resultados precisos, es necesario añadir una solución ISA (ajustador de la fuerza iónica) a todos los estándares de calibración y a las muestras antes de la medición.
- Consulte el manual del usuario del electrodo para conocer la proporción adecuada de solución ISA con respecto al volumen de la muestra.
- Añada la solución de relleno cada día antes de utilizar el electrodo (al menos 2,5 cm por encima del nivel de la muestra en el vaso).
- Asegúrese de enroscar bien el tapón inmediatamente después del uso.
- La solución de relleno dentro del electrodo no debe dejarse evaporar, ya que se producirá una cristalización.
- Para el almacenamiento entre mediciones y hasta tres días, almacenar en el estándar apropiado.
- Para el almacenamiento a largo plazo, consulte el manual de usuario específico del electrodo ISE.
- La membrana sensora se desgastará con el tiempo; cada membrana puede durar unos seis meses con un uso normal, pero la vida útil real dependerá del tipo de muestras que se midan.
- Las interferencias de iones competidores son comunes. Consulte el manual del usuario del electrodo ISE para conocer las posibles interferencias.
- Compatible con sobremesa METTLER TOLEDO SevenExcellence, Seven2Go y SevenGo portátil
- Compatible con el muestreador automático InMotion para automatizar la medición y limpieza de hasta 303 muestras.
Spezifikation
Spezifikation
| Aplicaciones | Para la determinación de iones de sodio |
| Tipos de conector | Cable BNC S7 |
| Descripción | Soluciones necesarias: Electrolito de referencia - KCl de 3 mol/l - 51350072 Ajustador de fuerza iónica - NH4Cl / NH4OH |
| Tipo de solución de llenado | 3 mol/l KCl |
| Longitud (imperial) | 4,75 in |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Material | Epoxi |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Intervalo de pH | De 8 a 11 |
| Interferencias | KCl de 3 mol/l |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?