Learn More
Mettler Toledo™ Electrodos combinados perfectION™
Descripción
- La solución electrolítica fluye fácilmente a través de la unión presionando el cabezal del electrodo hacia abajo
- Garantiza que la unión se limpie de forma óptima entre las mediciones
- El electrolito se puede vaciar y rellenar fácilmente si es necesario
- Unión de manguito que permite un contacto óptimo entre el electrolito y la solución de medición, incluso en muestras difíciles
- Consta de un electrodo de medición completo con una referencia integrada
- Sensor con cable incluido y conector BNC
- Electrolito de referencia (60 mL)
- Instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Puede fluir fácilmente a través de la junta y la junta se limpia de forma óptima entre las mediciones; el electrolito se puede vaciar o rellenar fácilmente. |
| Tipos de conector | Lemo |
| Descripción | perfectION comb PB Lemo |
| Tipo de solución de llenado | ISA |
| Longitud del cable (métrico) | 1,20 m |
| Material | Epoxi |
| Temperatura de funcionamiento (imperial) | De 32 °F a 176 °F |
| Modelo | perfectION comb PB Lemo |
| Para utilizar con (equipo) | Todos los medidores de pH, mV o ionómetros |
| Temperatura de funcionamiento (métrico) | De 0 °C a 80 °C |
| Mostrar más |