Learn More
Mettler Toledo™ Sondas de temperatura para medidor de pH de sobremesa
Código de producto. 10617311 Tienda Mettler Toledo Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Sonda:
ATC NTC 30 kilohmios
PT1000
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Sonda unitSize
10617311 ATC NTC 30 kilohmios cada uno
11917731 PT1000 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10617311 Proveedor Mettler Toledo™ N.º de proveedor 51300164
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con medidores de pH de sobremesa.
  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud: 120 mm
  • Diámetro: 3 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sonda de temperatura ATC NTC 30 kOhmios
Tipos de conector RCA
Material Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento (métrico) 150 °C
Tipo ATC
Para utilizar con (equipo) Medidor de pH
Modelo NTC30 kOhmios
Sonda ATC NTC 30 kilohmios
Temperatura de funcionamiento (imperial) 302 °F
Longitud (imperial) 4,7 in
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro (imperial) 0,12 in
Diámetro (métrico) 3 mm