missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
METTL7B Polyclonal antibody specifically detects METTL7B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | METTL7B |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | EC 2.1.1, EC 2.1.1.-, methyltransferase like 7B, methyltransferase-like protein 7B, MGC17301 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human MettL7B. The immunogen is located within the last 50 amino acids of MettL7B. Amino Acid Squence: QFSEIQMERQPPPLK |
| Método de purificación | Peptide affinity purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?