Learn More
Metro™ Unidad de almacenamiento móvil alta preconfigurada Starsys™, armario de suministro general, tres columnas
Código de producto. 15967271
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
10
12
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de estantes Tamaño de la unidad
15967271 12 cada uno
15957271 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15967271 Proveedor Metro™ N.º de proveedor SXRTGS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10450.00€
    8918.98€ / paquete de 1
    Ahorro 1531.02€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unidades de almacenamiento móviles preconfiguradas
Modelos SXRTGS2 y SXRTGS3
  • Paneles interiores de polímero con ranuras
  • El asa para empujar/tirar está a la izquierda
  • Paneles interiores y exteriores de HDPE moldeado
  • Dimensiones generales: 78,3 x 65,7 x 27,9 in. (198,8 x 166,8 x 70,8 cm) (alto x ancho x profundidad)
Modelos SXRTGS2 Solo
bahía izquierda
  • Tres estantes de polímero (detrás de la puerta)
  • 225 con bisagra izquierda° Puerta superior sólida sin cerradura
  • Estante de nivel medio (sin bloqueo)
  • Tres de 3 in. Cajones de polímero (76 mm)
  • Dos de 6 in. Cajones de polímero (152 mm)
  • Uno de 9 in. Cajones de polímero (229 mm)
  • Dimensiones: 33 x 17 x 22 in. (839 x 43,2 x 22 cm) (alto x ancho x profundidad)
Compartimento central
  • Tres estantes de polímero (detrás de la puerta)
  • 225 con bisagra derecha° Puerta superior sólida sin cerradura
  • Estante de nivel medio (sin bloqueo)
  • Dos de 6 in. Cajones de polímero (152 mm)
  • Dos de 9 in. Cajones de polímero (229 mm)
  • Dimensiones: 33 x 17 x 22 in. (839 x 43,2 x 22 cm) (alto x ancho x profundidad)
Compartimento derecho
  • Dos cables cromados fijos qwikSLOT estantes
  • Tres estantes ventilados cromados con extensión completa
  • 270 con bisagra derecha° Puerta alta sólida sin cerradura
  • Tiradores de puertas y cajones en azul grisáceo
  • Dimensiones: 66 x 18 x 22 in. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (alto x ancho x profundidad)
Modelos SXRTGS3 Solo
bahía izquierda (doble ancho)
  • Tres cables fijos cromados de doble ancho qwikSLOT estantes
  • Dos columnas con Cuatro estantes ventilados cromados con extensión completa
  • Cierre del centro 225° Juego de puerta con cerradura sólida (cerradura con llave/2 llaves)
  • Dimensiones: 66 x 38 x 22 in. (167,7 x 96,6 x 55,9 cm) (alto x ancho x profundidad)
Compartimento derecho (doble ancho)
  • Dos cables fijos cromados de ancho simple qwikSLOT estantes
  • Una columna con cuatro estantes ventilados cromados con extensión completa
  • 225 con bisagra derecha° Juego de puerta con cerradura sólida (cerradura con llave/2 llaves)
  • Tiradores de puerta topo
  • Dimensiones: 66 x 18 x 22 in. (167,6 x 45,7 x 55,9 cm) (alto x ancho x profundidad)
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de almacenamiento
Color Gris claro
Tipo de cabina Tres columnas altas
Fondo (imperial) 27,9 in
Fondo (métrico) 70,8 cm
Altura (imperial) 78,3 in
Altura (métrico) 198,8 cm
N.º de estantes 12
Material del estante Polímero
Anchura de la cabina (imperial) 65,7 in
Anchura (imperial) 65,7 in
Anchura de la cabina (métrico) 166,8cm
Anchura (métrico) 166,8 cm
Con ruedas giratorias Sí
Material Polímero