Learn More
Metro™ Accesorio para mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, estante de alambre
Descripción
- Los estantes se montan en marcos de tres lados con el uso de pinzas
- Carga nominal para un máximo de 68,03 kg (150 lb)
- También es compatible con las mesas de trabajo de laboratorio MetroMax i
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Estante de alambre |
| Acabado | Con revestimiento de epoxi |
| Para utilizar con (equipo) | Mesas de trabajo Metro™ MetroMax i™ y otras mesas de trabajo inoxidables |
| Longitud (imperial) | 40,3 in |
| Longitud (métrico) | 102,5 cm |
| Capacidad portante (imperial) | 150 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 68 kg |
| Tipo de montaje | Bastidor en 3 lados |
| Peso (imperial) | 10 lb |
| Peso (métrico) | 4,5 kg |