Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, encimera inoxidable, con protector de salpicaduras y marco de 3 lados
Código de producto. 15937151
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm)
35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm)
47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm)
59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Incluye:
Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados
Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Incluye Tipo de producto unitSize
15937151 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción Mesa móvil cada uno
15977091 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15957101 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15937111 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15917121 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con bastidor en 3 lados Mesa fija cada uno
15907131 29,75 × 30 × 35 pulg (75,5 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción Mesa móvil cada uno
15987131 35,75 × 30 × 35 pulg (90,8 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción Mesa móvil cada uno
15967141 47,75 × 30 × 35 pulg (121,2 × 76,2 × 89 cm) Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción Mesa móvil cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15937151 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LTSM60US
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Asegúrese de que sus trabajadores estén seguros en el laboratorio. La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro, con marco de 3 lados y estructura de acero inoxidable, proporciona limpieza junto con un rendimiento a prueba de corrosión.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa móvil
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 59,75 × 30 × 35 pulg (151,7 × 76,2 × 89 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 35 in
Altura (métrico) 89 cm
Incluye Protector de salpicaduras con marco de 3 lados, adaptador de inserción
Longitud (imperial) 59,75 in
Longitud (métrico) 151,7 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable