Learn More
Metro™ Mesa de trabajo de laboratorio inoxidable, parte superior fenólica gris y bastidor en 3 lados
Código de producto. 15907121
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm)
35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,44 cm)
47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm)
59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm)
Tipo de producto:
Mesa fija
Mesa móvil
Incluye:
Bastidor en 3 lados
Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador
Peso (imperial):
70 lb
82 lb
101 lb
120 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tipo de producto Incluye Peso (imperial) unitSize
15907121 59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa fija Bastidor en 3 lados 120 lb cada uno
15967091 29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa fija Bastidor en 3 lados 70 lb cada uno
15947101 35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa fija Bastidor en 3 lados 82 lb cada uno
15927111 47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa fija Bastidor en 3 lados 101 lb cada uno
15997121 29,75 × 30 × 36 pulg (75,5 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa móvil Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador 70 lb cada uno
15977131 35,75 × 30 × 36 pulg (90,8 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa móvil Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador 82 lb cada uno
15957141 47,75 × 30 × 36 pulg (121,2 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa móvil Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador 101 lb cada uno
15927151 59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm) Mesa móvil Bastidor en 3 lados, accesorio adaptador 120 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15907121 Proveedor Metro™ N.º de proveedor LTS60UPG
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mesa de trabajo de laboratorio inoxidable Metro ofrece un rendimiento a prueba de corrosión y una construcción de acero inoxidable.
  • Superficies lisas fáciles de limpiar
  • Las unidades móviles se pueden mover fácilmente para limpiar detrás del área de la mesa
  • Amplia gama de accesorios y opciones de ruedas disponibles
Información de órdenes
Casters must be ordered separately.
Especificaciones
Tipo de producto Mesa fija
Color Plata
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 59,75 × 30 × 36 pulg (151,7 × 76,2 × 91,44 cm)
Para utilizar con (aplicación) Ideal para laboratorio
Altura (imperial) 36 in
Altura (métrico) 91,44 cm
Incluye Bastidor en 3 lados
Longitud (imperial) 59,75 in
Longitud (métrico) 151,7 cm
Capacidad portante (imperial) 600 lb
Capacidad portante (métrico) 273 kg
Peso (imperial) 120 lb
Peso (métrico) 54 kg
Anchura (imperial) 30 in
Anchura (métrico) 76,2 cm
Material Acero inoxidable